主要文件
R-026
Supelco
瑞芬太尼标准液 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H26N2O5
分子量:
362.42
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N1(CCC(CC1)(N(c2ccccc2)C(=O)CC)C(=O)OC)CCC(=O)O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-3-16(22)21(15-7-5-4-6-8-15)19(18(25)26-2)10-13-20(14-11-19)12-9-17(23)24/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI 密鑰
GFJKFSFFMHOISI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
瑞芬太尼酸是瑞芬太尼的主要尿代谢产物,瑞芬太尼是一种用于诱导或补充全身麻醉的合成阿片类药物。这种新的认证参比溶液适用于包括临床毒理学、法医分析、工作场所药物测试和药学研究在内的多种基于质谱的测试应用。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)