特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
一般說明
此认证溶液标准品可作为校准物或对照品中的起始材料,通过LC/MS或GC/MS,用于从法医分析和临床毒理学到尿液药物测试方面的各种应用中。
氯胺酮是一种苯环利定类型的麻醉药物,可阻断神经元上的 N-甲基-d-天冬氨酸(NMDA)受体。由于欣快和致幻作用,它也是一种滥用药物。这种药物由于其强力的致幻和解离特性,也在俱乐部、狂欢派对或聚会上被滥用,并且被一些医生开列为抑郁症的非处方疗法。
氯胺酮是一种苯环利定类型的麻醉药物,可阻断神经元上的 N-甲基-d-天冬氨酸(NMDA)受体。由于欣快和致幻作用,它也是一种滥用药物。这种药物由于其强力的致幻和解离特性,也在俱乐部、狂欢派对或聚会上被滥用,并且被一些医生开列为抑郁症的非处方疗法。
應用
该认证标准溶液(CRM)还可作如下用途:
- 开发手性液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)方法以定量小鼠血浆、脑和脑脊液中的氯胺酮和去甲氯胺酮对映体
- 通过近红外光谱(NIR)法对检获毒品样品中的氯胺酮、甲基苯丙胺、海洛因和可卡因进行多残留无损分析
- 使用分散液液微萃取(DLLME)和气相色谱-质谱法(GC-MS)检测和评价人尿样品中的氯胺酮、游离甲基苯丙胺、哌替啶和曲马多
- 使用金属-有机框架/石墨烯纳米复合材料(MOFs@G)修饰的丝网印刷电极(SPE),在表面分子印迹膜 UV 聚合后通过电化学方法测定人尿样品中的氯胺酮
- 通过 LC-MS/MS 对人尿样品进行四步液-液萃取,同时分析氯胺酮、GHB、诺氯胺酮、苯巴比妥、硫喷妥、唑吡坦、佐匹克隆和苯妥英
特點和優勢
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup