Merck
H-002
Supelco
氯氮平-D4标准液 CRM 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21D4H19ClFNO2
分子量:
379.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC1=C([2H])C([2H])=C(C(CCCN2CCC(O)(C3=CC=C(Cl)C=C3)CC2)=O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2/i3D,4D,9D,10D
InChI 密鑰
LNEPOXFFQSENCJ-AKPGVGPLSA-N
一般說明
氟哌啶醇,商品名称为 Haldol ®,是一种典型的抗精神病药,具有多巴胺反向激动剂的作用。该内标物适用于通过 LC/MS 或 GC/MS 定量测定尿液、血清或血浆中的氟哌啶醇水平,用于尿液药物检测、临床毒理学或法医学分析。丁酰苯类似物用于治疗精神分裂症和谵妄。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haldol is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)