Merck
D-017
Supelco
苯海拉明-D3标准液 CRM 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17D3H18NO
分子量:
258.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN(C([2H])([2H])[2H])CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C17H21NO/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3/i1D3
InChI 密鑰
ZZVUWRFHKOJYTH-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一种稳定标记的内标,用于通过 GC/MS 或 LC/MS 用于苯海拉明测试或同位素稀释方法,用于临床毒理学、尿液药物测试或法医分析。苯海拉明是一种抗组胺药,在柜台上以商品名 Benadryl® 出售。苯海拉明也用作一种愉悦剂和精神错乱剂,用于娱乐。
法律資訊
Benadryl is a registered trademark of Johnson & Johnson
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)