Merck
900413P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
别名:
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H78NO8P
分子量:
756.04
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (900413P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900413P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
click reagents
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900413P-1MG and 900413P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3