主要文件
900201X
Avanti
Dolichol (13~21) phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Dolichol phosphate mixture (13~21)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
solution
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/kg in chloroform/methanol
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900201X-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F
閃點(°C)
43 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)