Merck
880348P
Avanti
Trifunctional fatty acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-diethylaminocoumarinyl photoclick fatty acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H39N3O4
分子量:
493.64
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
click reagents
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880348P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3