生物源
synthetic
化驗
≥99%
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (880161P-10MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[NH4+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)COC(C)OCC(=O)NCCOCCOCCO[C@H]1OC(CO[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@@H](O)C(O[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880161P-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3