包裝
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C31H61NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-31(35)36-29(27-30(33)34)28-32(2,3)4/h29H,5-28H2,1-4H3/t29-/m1/s1/i18D2,19D2
InChI 密鑰
YDUFZFUYBBPVLJ-AIZYUZNISA-N
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(870857P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3