主要文件
860861P
Avanti
CER1(d18:1/28:0/18:2)
new
别名:
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C64H121NO5
分子量:
984.65
分類程式碼代碼:
12352211
生物源
synthetic
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860861P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
應用
Lipids research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860861P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)