Merck
860852P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860852P, powder
别名:
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C62H112D9NO6
分子量:
985.68
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860852P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860852P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860852P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)