Merck
860739P
Avanti
C24:1 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
D-Lactosyl-ß-1,1′ N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C54H94D7NO13
分子量:
979.42
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg (860739P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860739P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3