Merck
860724P
Avanti
N-24:0植物鞘氨醇
Avanti Research - A Croda Brand 860724P, powder
别名:
N-木香油基-植物鞘氨醇(酿酒酵母)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H85NO4
CAS号:
分子量:
668.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860724P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860724P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860724P
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(46)43-39(38-44)42(47)40(45)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h39-40,42,44-45,47H,3-38H2,1-2H3,(H,43,46)/t39-,40+,42-/m0/s1
InChI 密鑰
ZESJDNWGTANZCC-LFVSMIGWSA-N
一般說明
N-24:0植物鞘氨醇或N-木香油基-植物鞘氨醇属于植物鞘氨醇基。植物鞘氨醇。它广泛存在于真菌、植物、细菌、海洋生物和哺乳动物组织的膜中。
應用
N-24:0 植物鞘氨醇已用于研究其对模型脂质膜组织和透性障特性的影响。
生化/生理作用
相较于非羟基脂肪酸神经酰胺[NS24],由N-24:0植物鞘氨醇组成的脂质膜对离子、亲脂小分子具有很高的渗透性。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860724P-10mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860724P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)