Merck
860628P
Avanti
C24 二氢神经酰胺(d18:0/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860628P, powder
别名:
N-二十四酰基鞘氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H85NO3
CAS号:
分子量:
652.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860628P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860628P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860628P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860628P-50mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860628P
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H85NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h40-41,44-45H,3-39H2,1-2H3,(H,43,46)/t40-,41+/m0/s1
InChI 密鑰
BPLYVSYSBPLDOA-WVILEFPPSA-N
生化/生理作用
二羟基神经酰胺是用于合成神经酰胺的前体。它具有诱导核周区域自噬的能力。二氢神经酰胺影响自噬通量并增强脂质滴的形成。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860628P-10mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860628P-25mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860628P-50mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860628P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dihydroceramide is a key metabolite that regulates autophagy and promotes fibrosis in hepatic steatosis model
Lee Ah young, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 494(3-4), 460-469 (2017)