Merck
860147P
Avanti
C18:0 GB3 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
C18:0 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C54H101NO18
CAS号:
分子量:
1052.38
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic
化驗
>99 (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C54H101NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-42(60)55-37(38(59)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)36-68-52-48(66)45(63)50(40(34-57)70-52)73-54-49(67)46(64)51(41(35-58)71-54)72-53-47(65)44(62)43(61)39(33-56)69-53/h29,31,37-41,43-54,5
InChI 密鑰
KWGVNZWSEWAOMI-DHCJWVHISA-N
應用
Lipids research
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)