Merck
855774P
Avanti
2-18:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand 855774P, powder
别名:
2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H54 NO7P
CAS号:
分子量:
523.68
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (855774P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (855774P-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 855774P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)