主要文件
850811C
Avanti
16:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H71D9NO8P
分子量:
815.16
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.75
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
包裝
pkg of (pkg of 1 x 1mg (850810C-1MG))
應用
lipidomics
metabolomics
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI 密鑰
IESVDEZGAHUQJU-JHLIDBIUSA-N
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850811C-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)