Merck
850340P
Avanti
13:0 PC
1,2-ditridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
别名:
PC(13:0/13:0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H68NO8P
CAS号:
分子量:
649.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 200 mg (850340P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850340P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850340P-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 850340P
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C34H68NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-33(36)40-30-32(31-42-44(38,39)41-29-28-35(3,4)5)43-34(37)27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h32H,6-31H2,1-5H3/t32-/m1/s1
InChI 密鑰
RLNYFMQMIIHWFV-JGCGQSQUSA-N
一般說明
Avanti提供的磷脂酰胆碱产品列表旨在提供具有多种物理性质的化合物。可选产品包括短链(C3-C8是水溶性和吸湿性的)、饱和、多不饱和和混合酸PC。′所有产品均通过HPLC纯化,并采取特殊预防措施保护产品不发生氧化和水解。
磷脂酰胆碱(PC)是具有很强的双层形成能力的脂质。它是最常见的哺乳动物膜磷脂。它也是结肠粘膜层的重要组成部分。
應用
13:0 PC适用于:
  • 制备巨大的单层囊泡(GUVs)
  • 制备脂质单层
  • 用作从生物样品中提取总脂质的内标
生化/生理作用
磷脂酰胆碱 (PC) 在黏液中作为表面活性剂形成疏水表面,抑制细菌渗透。可用于治疗脂肪栓塞。磷脂酰胆碱可降低胆固醇和甘油三酯的水平。
包裝
20 mL透明玻璃螺旋盖小瓶(850340P-500mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(850340P-200mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(850340P-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Membranes of Cells (2016)
Two-photon fluorescence microscopy observation of shape changes at the phase transition in phospholipid giant unilamellar vesicles
Bagatolli LA and Gratton E
Biophysical Journal, 77(4), 2090-2101 (1999)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Direct evidence that neural cell adhesion molecule (NCAM) polysialylation increases intermembrane repulsion and abrogates adhesion
Johnson CP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(1), 137-145 (2005)
Oxidized phospholipids are more potent antagonists of lipopolysaccharide than inducers of inflammation
Oskolkova OV, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(12), 7706-7712 (2010)