Merck
850081P
Avanti
单溶血型心磷脂
Avanti Research - A Croda Brand 850081P, powder
别名:
单溶血型心磷脂(牛心)(钠盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (850081P-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 850081P
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=P([O-])(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI 密鑰
BYCQHLJVUPZGJA-LWABKDCLSA-L
一般說明
单溶心磷脂(MLCL)是一类与心磷脂有关的磷脂。 MLCL是一种三酰化磷脂,在细菌或真核细胞膜中并不常见。 MLCL是心磷脂经过磷脂酶A2(PLA2)的水解而获得的。
應用
Monolyso Heart CA适用于:
  • 作为酰基辅酶A:心磷脂酰基转移酶(ACLAT1)合成心磷脂的底物
  • 作为线粒体单溶血心磷脂酰基转移酶(MLCL AT)活性测定的底物
  • 制备用于纯化MLCL AT的亲和树脂MLCL-阿霉素-琼脂糖
生化/生理作用
单溶心磷脂(MLCL)是心脏利用MLCL酰基转移酶活性进行心磷脂生物合成的底物。 MLCL是Barth综合征的标志物。 MLCL与细胞凋亡有关。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿(850081P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Monolysocardiolipin in cultured fibroblasts is a sensitive and specific marker for Barth Syndrome
Van Werkhoven MA, et al.
Journal of Lipid Research, 47(10), 2346-2351 (2006)
Thyroxine regulation of monolysocardiolipin acyltransferase activity in rat heart
Mutter T, et al.
The Biochemical Journal, 346(2), 403-406 (2000)
Identification of the human mitochondrial linoleoyl-coenzyme A monolysocardiolipin acyltransferase (MLCL AT-1)
Taylor WA and Hatch GM
The Journal of Biological Chemistry, 284(44), 30360-30371 (2009)
Monolysocardiolipin: improved preparation with high yield
Kim J and Hoppel CL
Journal of Lipid Research, 52(2), 389-392 (2011)
Identification of unique cardiolipin and monolysocardiolipin species in Acinetobacter baumannii
Lopalco P, et al.
Scientific Reports, 7(1), 2972-2972 (2017)