主要文件
840529C
Avanti
16:0-18:1 DG glucose
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-palmitoyl-2-oleoyl-3-(ß-D-glucosyl)-sn-glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H80O10
分子量:
757.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
pkg of 1 x 5mg; 1 mL (840529C-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)