化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 1 mL (840061C-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840061C
濃度
10 mg/mL (840061C-10mg)
脂質類型
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-41(45)53-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)35-50-40(44)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,38-39H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI 密鑰
MMDGTLYKZWZGJV-ANGKXMAJSA-M
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3