Merck
810300P
Avanti
TopFluor DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
别名:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H71BF2N2O5
分子量:
744.84
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (810300P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=[N+]2C(C(C)=C1)=C(CCCCCCCCCCC(O[C@](CO)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
包裝
5ML PTFE Vial with Screw Cap (810300P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)