Merck
700368P
Avanti
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanate-d5, 3α,7α-dihydroxycholestanoic acid-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H41D5O4
分子量:
439.68
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (700368P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
lipidomics
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)