Merck
700363P
Avanti
S-Geranylgeraniol-L-Cysteine
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
S-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-yl)-L-cysteine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H39NO2S
分子量:
393.63
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700363P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3