化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O)[C@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-17-12-21(29)26(33)13-16(28)8-11-25(26,3)20(17)9-10-24(18,19)2/h15-21,28-29,33H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,24-,25-,26+/m1/s1
InChI 密鑰
PVXZQUUYXFMXMF-ABSIFXOISA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700311P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3