化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI 密鑰
DKPMWHFRUGMUKF-GDYCBZMLSA-N
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(700232P-1mg)
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(700232P-5mg)
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(700232P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3