Merck
700195P
Avanti
异石胆酸
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-胆甾烷酸-3β-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H40O3
CAS号:
分子量:
376.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
包裝
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700195P-10MG))
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI 密鑰
SMEROWZSTRWXGI-WFVDQZAMSA-N
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖小瓶(700195P-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)