Merck
700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Polar Lipids
别名:
Ent-25-hydroxycholesterol (unnatural enantiomer)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H46O2
分子量:
402.65
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
製造商/商標名
Avanti Polar Lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700106P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3