Key Documents
699857P
Avanti
FP-20, sodium salt
new
别名:
sodium (2R,3S,4R,5R,6S)-5-dodecanamido-4,6-bis(dodecanoyloxy)-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H79NNaO11P
分子量:
828.04
分類程式碼代碼:
12352211
生物源
synthetic
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (699857P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (699857P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
vaccine development
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(CO)C(OP(O)([O-])=O)C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
應用
Vaccine development
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-5MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3