610036
Avanti
别名:
Extruder注射器针头, 注射器替换针
1 of 10
610017
注射器(1000μL)
610015
挤压机注射器
610000
挤出器套件,带支架/加热块
610025
膜载体- PTFE
610014
漏斗架
610020
小型脂质体挤出机(无配件)
610023
不带保持支架/加热模块的挤压机组
610005
PC 膜 0.1um
610032
柱塞合件(1000 μL)
610018
挤压机用O形圈
pkg of 3 ea (needles)
Avanti Research™ - A Croda Brand
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Avanti® 极性脂质_脂质组学_化学试剂-默克生命科学
生化试剂_API和制剂_实验室化学品-默克生命科学
生化试剂_生物学缓冲液_除垢剂-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
610019
挤压机垫圈-PTFE
610026
Extruder Casing-SS
600600
PTFE Vial (5mL)
610002
挤压机PC滤膜
610024
挤压加热块
610006
PC膜0.2um