Merck
330280P
Avanti
Taurolithocholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β;-cholanic acid-3α;-ol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H40D4NNaO5S
分子量:
509.71
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (330280P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO5S.Na/c1-17(4-9-24(29)27-14-15-33(30,31)32)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(28)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;/h17-23,28H,4-16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);/q;+1/p-1/t17-,18+,19+,20-,21+,22-,23-,25-,26+;/m0./s1/i10D2,16D2;
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330280P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)