主要文件
Z757004
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 220 V AC, UK plug
别名:
moisture sensor, moisture tester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111502
NACRES:
NB.71
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern DBS 60-3 GB
最大稱重量測量範圍
60 g
長度 × 寬度 × 高度
202 mm × 336 mm × 157 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Halogen quartz glass heater
  • Observation window over the sample
  • Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
  • Sample description for up to 99 samples
  • Date and time display as standard
  • 10 sample plates included
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)