主要文件
Z755575
Stacking platform for Mini BlotBoy
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103811
NACRES:
NB.73
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific B3D-STACK
一般說明
Stacking platform, small 10.5x7.5 inches with flat mat and giving 3.0 inche separation of platforms
法律資訊
Mini BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)