主要文件
Z743249
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 10 mL flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8970601
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 56 spring clips for 10 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)