Key Documents
Z742667
2MAG steriMIXcontrol for use with steriMIXdrive
AC/DC input 100 V / 240 V AC, US 3-pin plug
别名:
control unit, power bank, power unit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
stainless steel
特點
20 W Stirring Power
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
2mag 95200
參數
0-40 °C temp. limit (at 80% humidity)
100-1200 rpm speed
寬度 × 直徑 × 高度
200 mm × 175 mm × 48 mm
重量
1.8 kg