主要文件
Z742526
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 1 x 96-well PCR plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.22
特點
Holds 1 x 96-well PCR plate
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific BSWPCR1
技術
PCR: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
法律資訊
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)