Key Documents
Z742515
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 48 x 0.2 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.77
特點
Holds 48 x 0.2 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific BSW02
技術
PCR: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
法律資訊
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)