Key Documents
Z741012
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 250 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
接合處
Joints threaded neck (GL45)
特點
graduations
with cap
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)