主要文件
Z740665
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 50 mL, 24-410 thread, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
無菌
non-sterile
特點
with cap
包裝
pkg of 6 ea
體積測量範圍
20-50 mL, accuracy: 10 mL
容量
50 mL
接頭
24-410 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z740665-6EA4061832120843