主要文件
Z740642
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 1200 mL, O.D. × H 140 mm × 80 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
包裝
pack of 6 ea
外徑 × 高度
140 mm × 80 mm
容量
1200 mL
皿直徑× 高度
140 mm × 80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)