材料
borosilicate glass
特點
subdivision 100 mL (graduations: 200-800 mL)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z740583-6EA | 4061837642470 |