主要文件
Z740575
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 250 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-200 mL)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 25 mL (graduations: 25-200 mL)
包裝
pkg of 48 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)