Key Documents
Z693774
LabJaws hook lattice rod connector
stainless steel
别名:
clamp holders, frame connectors
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
材料
stainless steel
製造商/商標名
Troemner 916358
顎容量
0-13 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
法律資訊
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)