主要文件
Z685372
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, without handle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Birmingham metals
長度 × 寬度 × 直徑
60 mm × 9 mm × 9 mm
容量
3 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z685372-1EA4061833571972