主要文件
Z682187
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 24/40, fits Büchi® models R-200/R-205
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
製造商/商標名
Büchi equivalent, 40616
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z682187-1EA4061832351858