主要文件
Z681482
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 600 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102405
NACRES:
NB.76
特點
fits beaker size 600 mL
製造商/商標名
BriskHeat
高度
102 mm
4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
法律資訊
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z681482-1EA4061826711873