主要文件
Z680761
Duran® 搅拌反应器系统,用于GL 80瓶
capacity 2,000 mL
别名:
1200381
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
接合處
joint threadedGL 80
特點
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
DURAN® 1200381
容量
2,000 mL
接頭
GL 14 connector (2 x GL14 screw cap (PBT red))
GL 18 connector (2 x GL18 screw cap (PBT red))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
GL 80搅拌反应器适用于广泛的实验室混合工艺。提供的连接允许在混合过程中从瓶中添加或移除培养基。
整个组件可以高压灭菌,因此适用于生物部门。通过使用GLS 80连接系统的组件,额外增加了一个培养基瓶(O.D.软管:1.6-12.0 mm)可连接或连接无菌压力均衡器。搅拌器的驱动由标准的商用磁力搅拌器提供。
可变搅拌器轴可用于Duran® GL 80实验室玻璃瓶(1,000和2,000 mL),与标准磁力搅拌棒相比,可显著改善混合。
搅拌元件是可更换的,并且可以使用高达500 rpm的转速。
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)