主要文件
Z680079
MyBlock mini dry bath block
to hold, 2 X 50 mL x dry tubes
别名:
block dry, dry baths, dry blocks, heat blocks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.76
特點
to hold 2 X 50 mL x dry tubes
製造商/商標名
Benchmark Scientific BSH100-500
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
法律資訊
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)