主要文件
Z677728
Vitoject 氟碳橡胶手套
size L (10)
别名:
chemically resistant gloves, hand protection against aggressive chemicals
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
46181504
NACRES:
NB.35
材料
black (fluorocarbon rubber)
black gloves
尺寸
L (10)
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
latex free
powder-free: no
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
包裝
pack of 1 pair
製造商/商標名
KCL 890
長度 × 厚度
350 mm × 0.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Vitoject 由 100% 高耐化学腐蚀性 Viton ® 制成,在处理芳香烃(苯、甲苯……)、氯化烃(三,Per……)、燃料、腐蚀性酸和许多其他化学品时必不可少。
采用对生态有利的现代注塑工艺技术(注塑成型)制造。
  • 对腐蚀性极强的化学物质有很好的保护作用
  • 100% 气密
  • 极好的佩戴舒适性
  • 环保注塑工艺无溶剂
  • CE 符合性
法律資訊
Vitoject is a trademark of KCL GmbH
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)