製造商/商標名
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
內徑 × 外徑 × 長度
25 mm × 32 mm × 600 mm
一般說明
- IAP (impervious aluminous porcelain)
- Open both ends
法律資訊
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z655031-1EA | 4061833353356 |